Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole

A2672-200MG
TCIAA2672-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2672-200MG
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine


Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00182896
Numéro CAS: 6278-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité