Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2674-1G
TCIAA2674-1GEA 164 EUR InStock
TCIAA2674-1G
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid


Formule: C₇HF₄N₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467436
Numéro CAS: 122590-77-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité