Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acetoxy-5-bromo-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ABBX

A2678-1G
TCIAA2678-1GEA 102 EUR InStock
TCIAA2678-1G
1-Acetoxy-5-bromo-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Acetoxy-5-bromo-1,2-benziodoxol-3(1H)-one


Formule: C₉H₆BrIO₄
MW: 384,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100817
Numéro CAS: 1580548-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité