Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-6-hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

A2699-100MG
TCIAA2699-100MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAA2699-100MG
4-Amino-6-hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥93.0% (par HPLC)
4-Amino-6-hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine


Formule: C₅H₅N₅O
Numéro MDL: MFCD00005689
Numéro CAS: 5472-41-3
EINECS: 226-811-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 43.10 to 48.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité