Argatroban monohydrate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: MQPA, (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, Argipidine, MQPA, (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulphonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, (2R,4R)-1-((2S)-5-Guanidino-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulphonamido)pentanoyl)-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrate, Argipidine, Argatroban Monohydrate
A2705-25MG
TCIAA2705-25MGEA 149 EUR InStock
TCIAA2705-25MG
Argatroban monohydrate ≥99.0% (par HPLC)
Argatroban monohydrate
Formule: C₂₃H₃₆N₆O₅S·H₂O
MW: 526,65 g/mol
Point de fusion: 180°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00895735
Numéro CAS: 141396-28-3
Merck Index: 14,00779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 16.50 %
Specific rotation [a]20/D +160.0 to +170.0 deg (C=0.8, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 2.5 to 4.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité