Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester

A2712-1G
TCIAA2712-1GEA 213 EUR InStock
TCIAA2712-1G
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine


Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03419256
Numéro CAS: 259537-92-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=1、CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité