6-Amino-1-methyl-5-(propylamino)uracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2715-1G
TCIAA2715-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA2715-1G
6-Amino-1-methyl-5-(propylamino)uracil ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-1-methyl-5-(propylamino)uracil
Formule: C₈H₁₄N₄O₂
MW: 198,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074825
Numéro CAS: 125092-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité