Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Azido-1-propanamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminopropyl Azide, 3-Azido-1-propanamine, 3-Azido-1-propylamine, 1-Amino-3-azidopropane

A2738-100MG
TCIAA2738-100MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAA2738-100MG
3-Azido-1-propanamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-Azidopropylamine


Formule: C₃H₈N₄
MW: 100,13 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11046568
Numéro CAS: 88192-19-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité