Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminophenyl 4-Aminobenzoate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzoic acid 4-Aminophenyl ester, 4-Aminophenyl 4-aminobenzoate

A2766-1G
TCIAA2766-1GEA 184 EUR InStock
TCIAA2766-1G
4-Aminophenyl 4-Aminobenzoate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminophenyl 4-Aminobenzoate


Formule: C₁₃H₁₂N₂O₂
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038468
Numéro CAS: 20610-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité