Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2770-1G
TCIAA2770-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2770-1G
Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique


Formule: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051630
Numéro CAS: 61948-85-4
EINECS: 263-344-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité