Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Actarit ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-Acetamidophenylacetic acid

A2793-100MG
TCIAA2793-100MGEA 22 EUR InStock
TCIAA2793-100MG
Actarit ≥97.0% (par GC)
Actarit


Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00196165
Numéro CAS: 18699-02-0
EINECS: 242-511-3
Merck Index: 14,00133
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité