Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2799-1G
TCIAA2799-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA2799-1G
2-Amino-3-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-3-fluoropyridine


Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD04114135
Numéro CAS: 21717-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d2a8bff8386f1aa2524c86f6f6328c83b93f3c&vid=26d2a8bff8386f1aa2524c86f6f6328c83b93f3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité