Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-5-bromo-4-picoline, 2-Acetamido-5-bromo-4-methylpyridine

A2823-1G
TCIAA2823-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2823-1G
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine


Formule: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,0700 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798092
Numéro CAS: 142404-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité