Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2829-5G
TCIAA2829-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA2829-5G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole


Formule: C₉H₇BrN₂S
MW: 255,1343 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051953
Numéro CAS: 2103-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité