Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-méthylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-4-methylaniline, 4-Amino-3-cyanotoluene, 6-Amino-m-tolunitrile

A2843-1G
TCIAA2843-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA2843-1G
2-Amino-5-méthylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Amino-5-methylbenzonitrile


Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00267506
Numéro CAS: 5925-93-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité