Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2848-5G
TCIAA2848-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA2848-5G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine


Formule: C₅H₆ClN₃S
Numéro MDL: MFCD00006088
Numéro CAS: 1005-38-5
EINECS: 213-734-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité