Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A2861-1G
TCIAA2861-1GEA 99 EUR InStock
TCIAA2861-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine


Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD09056877
Numéro CAS: 147149-98-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité