Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-iodobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A2873-1G
TCIAA2873-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA2873-1G
4-Amino-3-iodobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-iodobenzoic acid


Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01660550
Numéro CAS: 2122-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité