Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 6-Amino-2-benzoxazolone, 6-Amino-2-benzoxazolinone

A2874-1G
TCIAA2874-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA2874-1G
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one


Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00463899
Numéro CAS: 22876-17-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité