Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Aminophenyl)-4-[1-[2-(3-thienyl)ethyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: T 247

A2897-5MG
TCIAA2897-5MGEA 109 EUR InStock
TCIAA2897-5MG
N-(2-Aminophenyl)-4-[1-[2-(3-thienyl)ethyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide ≥95.0% (par HPLC)
N-(2-Aminophenyl)-4-[1-[2-(3-thienyl)ethyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide


Formule: C₂₁H₁₉N₅OS
MW: 389,48 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1451042-18-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 19.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité