Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Aminobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2898-1G
TCIAA2898-1GEA 132 EUR InStock
TCIAA2898-1G
6-Aminobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Aminobenzothiazole


Formule: C₇H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00015461
Numéro CAS: 533-30-2
EINECS: 208-559-4
Merck Index: 14,00425
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité