Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, (2-Aminopyrimidin-5-yl)boronic acid

A2900-1G
TCIAA2900-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA2900-1G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid


Formule: C₄H₆BN₃O₂
MW: 138,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD07375147
Numéro CAS: 936250-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e07354f17aa402b1a40848daedb429278e2aa1e2&vid=e07354f17aa402b1a40848daedb429278e2aa1e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 115.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité