Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Anilino-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Phenyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine, 4-Anilino-p-terphenyl

A2903-1G
TCIAA2903-1GEA 173 EUR InStock
TCIAA2903-1G
4-Anilino-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Anilino-1,1':4',1''-terphenyl


Formule: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD28963769
Numéro CAS: 897671-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=930a1cd201750be80aa7b8c603a4f4db7678607d&vid=930a1cd201750be80aa7b8c603a4f4db7678607d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité