Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Aminoethyl)thioacetamide trifluoroacetate

Fournisseur: TCI
Attention

A2915-200MG
TCIAA2915-200MGEA 132 EUR InStock
TCIAA2915-200MG
N-(2-Aminoethyl)thioacetamide trifluoroacetate
N-(2-Aminoethyl)thioacetamide trifluoroacetate


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4229deadb2d7b366d90d752254b5bfd4d63d98c&vid=3c2c1aefc1c7ab12facbb8fba62c0a51543506a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 46.0 to 69.0 % (as TFA)
Elemental analysis (Nitrogen) 22.50 to 25.00 % (after deducting TFA)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité