Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzimidazole, 2-Amino-5-nitro-1h-benzimidazole, 6-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine

A2934-250MG
TCIAA2934-250MGEA 186 EUR InStock
TCIAA2934-250MG
5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine


Formule: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659794
Numéro CAS: 6232-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité