Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Allyl-1H-indole-2,3-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin

A2943-1G
TCIAA2943-1GEA 120 EUR InStock
TCIAA2943-1G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione


Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00224218
Numéro CAS: 830-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité