Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A2949-1G
TCIAA2949-1GEA 106 EUR InStock
TCIAA2949-1G
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-fluoro-4-méthylpyridine


Formule: C₆H₇FN₂
Numéro MDL: MFCD06659479
Numéro CAS: 301222-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca4bbe2b71731ce6853bed952cf7f2b32f7216a&vid=1ca4bbe2b71731ce6853bed952cf7f2b32f7216a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité