Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-1-pyrroline hydrochloride, 3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-amine hydrochloride

A2963-1G
TCIAA2963-1GEA 105 EUR InStock
TCIAA2963-1G
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-1-pyrrolidine hydrochloride


Formule: C₄H₉ClN₂
MW: 120,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00790772
Numéro CAS: 7544-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ab3404b46a3bc4d7cc78c2e447f56be2aee280&vid=27ab3404b46a3bc4d7cc78c2e447f56be2aee280&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité