Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,10-Phenanthrolin-5-amine

A2977-1G
TCIAA2977-1GEA 124 EUR InStock
TCIAA2977-1G
5-Amino-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par GC)
5-Amino-1,10-phenanthroline


Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00455733
Numéro CAS: 54258-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 249.0 to 254.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité