Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-2-aminocyclopentanol hydrochloride, (1|R|,2|R|)-2-Amino-1-hydroxycyclopentane Hydrochloride, trans-(1R,2R)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride, (1R,2R)-2-Amino-1-hydroxycyclopentane hydrochloride

A2990-5G
TCIAA2990-5GEA 341 EUR InStock
TCIAA2990-5G
(1R,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1R,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride


Formule: C₅H₁₁NO·HCl
MW: 137,61 g/mol
Point de fusion: 180°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834692
Numéro CAS: 68327-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec6800f197aefb8ab588b90f0a18cd73f9cda29&vid=2ec6800f197aefb8ab588b90f0a18cd73f9cda29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -32.0 to -36.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité