Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Allylaniline hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Allylaniline Hydrochloride

A2994-5G
TCIAA2994-5GEA 119 EUR InStock
TCIAA2994-5G
2-Allylaniline hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Allylaniline hydrochloride


Formule: C₉H₁₁N·HCl
MW: 169,65 g/mol
Numéro CAS: 138286-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa01180f5f8b8e5a1948480330e70dc994dddc0&vid=6aa01180f5f8b8e5a1948480330e70dc994dddc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité