Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Azido-N-Fmoc-L-homoalanine

A3020-250MG
TCIAA3020-250MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAA3020-250MG
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine ≥98.0% (par HPLC)
4-Azido-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-homoalanine


Formule: C₁₉H₁₈N₄O₄
MW: 366,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052920
Numéro CAS: 942518-20-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8984932bc62d440650998e4c65512a6e93aba581&vid=8984932bc62d440650998e4c65512a6e93aba581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -31.0 deg (C=1, DMF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité