Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A3039-1G
TCIAA3039-1GEA 121 EUR InStock
TCIAA3039-1G
5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile ≥93.0% (par GC)
5-Amino-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile


Formule: C₁₁H₁₀N₄
Point de fusion: 150°C
Numéro MDL: MFCD00052944
Numéro CAS: 103646-82-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité