Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A3049-1G
TCIAA3049-1GEA 244 EUR InStock
TCIAA3049-1G
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone


Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 98°C
Numéro MDL: MFCD06657507
Numéro CAS: 54255-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité