2-Acetyl-7-bromofluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A3061-1G
TCIAA3061-1GEA 105 EUR InStock
TCIAA3061-1G
2-Acetyl-7-bromofluorene ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-7-bromofluorene
Formule: C₁₅H₁₁BrO
MW: 287,16 g/mol
Numéro CAS: 34172-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité