Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azidoacetic acid ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triazidoacetic acid, 2-Azidoacetic acid

A3079-1G
TCIAA3079-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA3079-1G
Azidoacetic acid ≥97.0% (par GC)
Azidoacetic acid


Formule: C₂H₃N₃O₂
MW: 101,07 g/mol
Point d'ébullition: 116°C (lit.)
Point de fusion: 16°C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320907
Numéro CAS: 18523-48-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b85c9321c14d506a81e8edf8eba2c3383634cf&vid=d6b85c9321c14d506a81e8edf8eba2c3383634cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité