Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Allyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A3089-5G
TCIAA3089-5GEA 131 EUR InStock
TCIAA3089-5G
1-Allyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Allyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₁₀H₁₆F₆N₂O₄S₂
MW: 406,36 g/mol
Numéro CAS: 1059624-23-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c614a6a110b9c1c8ee92a679ce70e8baa286aa62&vid=c614a6a110b9c1c8ee92a679ce70e8baa286aa62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité