Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Mono(6-azido-6-desoxy)-β-cyclodextrin, Mono-6A-azido-β-cyclodextrin, 6-Deoxy-6-azido-β-cyclodextrin, 6-Monoazido-6-monodeoxy-β-cyclodextrin, 6-Azido-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Monoazido-6-deoxy-β-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoazido-beta-cyclodextrin, 2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-Tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontane, β-cyclodextrin derivative, 6-Monoazido-β-cyclodextrin, 6A-Azido-6A-deoxy-β-cyclodextrin

A3090-100MG
TCIAA3090-100MGEA 322 EUR InStock
TCIAA3090-100MG
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin ≥85.0% (par HPLC)
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin


Formule: C₄₂H₆₉N₃O₃₄
MW: 1160,00 g/mol
Point de fusion: 206°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05864973
Numéro CAS: 98169-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 85.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité