Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A3136-1G
TCIAA3136-1GEA 139 EUR InStock
TCIAA3136-1G
4-Acetylbenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Acetylbenzenesulphonamide


Formule: C₈H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00792524
Numéro CAS: 1565-17-9
EINECS: 216-363-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité