Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

A3139-1G
TCIAA3139-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA3139-1G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD10758088
Numéro CAS: 79456-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité