Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-hydroxymethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-pyridinemethanol, 6-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-5-methanol, (6-Aminopyridin-3-yl)methanol, (6-Amino-3-pyridyl)methanol

A3148-1G
TCIAA3148-1GEA 117 EUR InStock
TCIAA3148-1G
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine


Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659089
Numéro CAS: 113293-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité