Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Akt inhibitor VIII ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Akti-1/2, 1,3-Dihydro-1-[1-[4-(6-phenyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-7-yl)phenylmethyl]-4-piperidinyl]-2H-benzimidazol-2-one

A3153-100MG
TCIAA3153-100MGEA 338 EUR InStock
TCIAA3153-100MG
Akt inhibitor VIII ≥97.0% (par HPLC)
Akt inhibitor VIII


Formule: C₃₄H₂₉N₇O
MW: 551,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09026909
Numéro CAS: 612847-09-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed52dc561f2d3eb0514f99f52f9632f53189e688&vid=ed52dc561f2d3eb0514f99f52f9632f53189e688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.80 to 18.60 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité