Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Aminophenyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

A3161-200MG
TCIAA3161-200MGEA 249 EUR InStock
TCIAA3161-200MG
(4-Aminophenyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)
(4-Aminophenyl)phosphonic acid


Formule: C₆H₈NO₃P
MW: 173,11 g/mol
Point de fusion: 245°C
Numéro MDL: MFCD00010580
Numéro CAS: 5337-17-7
EINECS: 226-260-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1c12adb12a6704936c8ef1ac0b38856b0c1f36&vid=ab1c12adb12a6704936c8ef1ac0b38856b0c1f36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité