Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) solution

Fournisseur: TCI

A3176-100ML
TCIAA3176-100MLEA 91.3 EUR InStock
TCIAA3176-100ML
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) solution
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium)
Ready-to-use solution for ELISA


Formule: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Numéro MDL: MFCD00010404
Numéro CAS: 30931-67-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité