Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alosetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: GR 68755 Hydrochloride, 2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride, GR 68755C, 5-Methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one Hydrochloride, GR 68755X Hydrochloride, hydrochloride, 5-Methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride, Alosetron Hydrochloride, 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-3,4-dihydropyrido[4,3-b]indol-1-one

A3197-100MG
TCIAA3197-100MGEA 151 EUR InStock
TCIAA3197-100MG
Alosetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Alosetron hydrochloride


Formule: C₁₇H₁₈N₄O·HCl
MW: 330,82 g/mol
Point de fusion: 291°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453647
Numéro CAS: 122852-69-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité