Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% dans l'eau pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI
Danger

A3218-250ML
TCIAA3218-250MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAA3218-250ML
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% dans l'eau pour l'électrophorèse
Acrylamide : Bisacrylamide
30% (w/w) Acrylamide / Bis-acrylamide solutions are available at the most common ratios for use in protein electrophoresis.

Convenient to use, reduced risk of neurotoxic acrylamide dust in the air.


Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Functionality test Electrophoresis to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité