Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminostyrene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A3223-1G
TCIAA3223-1GEA 282 EUR InStock
TCIAA3223-1G
3-Aminostyrene ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminostyrene


Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 73°C
Densité: 1.02
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017105
Numéro CAS: 15411-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité