Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Azido-PEG2-acetic acid CHA salt, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]acetic acid Cyclohexylamine salt

A3224-100MG
TCIAA3224-100MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAA3224-100MG
8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Azido-3,6-dioxaoctanoic acid Cyclohexylamine salt


Formule: C₆H₁₁N₃O₄·C₆H₁₃N
MW: 288,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2098500-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité