Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amantadine ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Danger

A3234-1G
TCIAA3234-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA3234-1G
Amantadine ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
Amantadine


Formule: C₁₀H₁₇N
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
ONU: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00374
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité