Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Aminopyrène ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention

A3241-1G
TCIAA3241-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA3241-1G
1-Aminopyrène ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
1-Aminopyrene


Formule: C₁₆H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00004140
Numéro CAS: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité